Learn More
Applied Biosystems™ Tubo de reacción MicroAmp™ con tapón, 0,2 ml
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
10.000 tubos
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
1000 MicroAmp reaction tubes with caps, 0.2mL.
Para su uso con termocicladores de Applied Biosystems de 0,2 ml, incluidos el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR GeneAmp™ 9700 y los termocicladores Applied Biosystems 2720. Diseñado optimizado para PCR precisa.
- El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
- La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
- La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
- Disponibles en económicos packs a granel.
- Proporcionan una exactitud y uniformidad de temperatura incomparables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite con nuestros termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml.
- Han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles
- Disponibles transparente o de color y en packs a granel
- Volumen de reacción máximo recomendado: 100 μl
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Natural |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 ml |
| Volumen (métrico) | 0,25 ml |
| Cantidad | 1000 tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Incluye 1000 tubos de reacción MicroAmp™ con tapones, 0,2 ml. El volumen de reacción máximo recomendado es de 100 µl. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Mostrar más |