Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
10.000 tubos
2000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10000
Descripción
Includes
Contains 10,000 MicroAmp™ Reaction Tubes without Caps, 0.2mL.
Requires
Tapones o un sellado completo de la placa.
Para su uso con termocicladores de Applied Biosystems de 0,2 ml, incluidos el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR GeneAmp™ 9700 y 2720.
- El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
- La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
- Ofrecen una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite.
- La pared cónica y delgada está diseñada para proporcionar un contacto óptimo con el bloque de muestras, mientras que el grosor uniforme de la pared garantiza una transferencia de calor óptima para obtener resultados de PCR precisos
- Los tubos han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles
- Plataforma: Termociclador 2720, GeneAmp™ 9700, sistema para PCR ProFlex™, termociclador SimpliAmp™, termociclador Veriti™ Dx, termociclador Veriti™
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Natural |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,1 ml |
| Volumen (métrico) | 0,15 mL |
| Cantidad | 10.000 tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 10.000 tubos de reacción MicroAmp™ sin tapones, 0,2 ml. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Mostrar más |