Learn More
Applied Biosystems™ Base de 96 pocillos sin salpicaduras MicroAMP™
Utilizado para la centrifugación
Marca: Applied Biosystems™ 4312063
162.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Includes: 10 bases de 96 pocillos sin salpicaduras MicroAmp.
Descripción
- Diseñadas para contener tubos de reacción MicroAmp en conjuntos de bandejas/retenedores o placas de 96 pocillos MicroAmp para lograr un procesamiento de muestras antes y después de la PCR más cómodo
- Resultados uniformes
- Utilice estas tiras con los instrumentos que presentan cubiertas de muestras calentadas para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral
- Los tubos de reacción exclusivos MicroAmp son esenciales para una PCR de alto rendimiento para garantizar la máxima uniformidad de la temperatura y la amplificación de las muestras
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
MicroAmp™ | |
Base con 96 pocillos | |
PCR | |
10 bases |
Contiene 10 bases de 96 pocillos sin salpicaduras MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente. | |
Negro | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, termociclador SimpliAmp™, StepOne™, StepOnePlus™, termociclador Veriti Dx Fast, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA™ 7, sistema para PCR ProFlex™, sistema ViiA™ 7 Dx Fast, sistema 7500 Dx Fast, termociclador 2720, sistema ViiA™ 7 Fast, QuantStudio™ Dx | |
Placas de 96 pocillos | |
Temperatura ambiente |