Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa MultiScribe™
Transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney recombinante (rMoMuLV) que se ha optimizado para ensayos con TaqMan.
Marca: Invitrogen™ 4311235
161.19 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Includes: Transcriptasa inversa MultiScribe™ (100 μl a 50 U/μl).
Descripción
La transcriptasa inversa MultiScribe es similar a la transcriptasa inversa MuLV, pero difiere en su uso recomendado. La transcriptasa inversa MultiScribe es una forma recombinante de DNA polimerasa dependiente del ARN que utiliza ARN monocatenario como molde en presencia de un cebador para sintetizar una cadena de ADN complementario (ADNc).
- Compatible con reacciones de RT-PCR de un paso y de dos pasos, lo que proporciona flexibilidad en la preparación de ensayos
- Diseño individual de componentes que proporciona versatilidad en la preparación de ensayos
- Se suministran 5000 U en viales de 100 μl (50 U/μl).
- Temperatura óptima de reacción: De 42° a 52 °C
- Tamaño del producto final: 5 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
• Transcriptasa inversa MultiScribe™, 100 μl (50 U/μl) |
|
Transcripción reversa | |
MultiScribe | |
Hielo seco | |
50 U/μl | |
Componentes separados | |
Hasta 7 kb |
Tubo | |
37 °C | |
Reducido | |
RT-PCR | |
Primera cadena de ADNc | |
Transcripción reversa | |
ARN |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.