Learn More
Applied Biosystems™ Nuclease-free Water (1.75 mL/tube)
Sin ARNasa, sin exonucleasas y sin endonucleasas
Marca:  Applied Biosystems™ AM9914G
46.80 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10117584
  • 51.25€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Agua sin nucleasas para uso en aplicaciones de ARN. 1,75 ml/tubo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Biología molecular
1 tubo(s)
1 x 1.75 mL tube
Temperatura ambiente
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2401037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog NumberAM9914G
Número de lote2302033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog NumberAM9914G
Número de lote2310036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog NumberAM9914G
Número de lote2307035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2023 Catalog NumberAM9914G
Número de lote2305034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/07/2023 Catalog NumberAM9914G
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ Nuclease-free Water (1.75 mL/tube) > 1 tubo
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.