Learn More
Applied Biosystems™ Tubos y tapones de PCR, sin ARNasa, 0,2 ml (formato de 8 tiras)
Descripción
Estos tubos de PCR de 0,2 ml con tapones se suministran en un formato de 8 tiras y están libres de ARNasa y ADNasa El diseño de los tubos y de los tapones permite que los tapones se sellen de forma segura con una presión mínima. Los tubos de polipropileno se pueden esterilizar en autoclave con seguridad.
RT-PCR en un paso, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa, RT-PCR en dos pasos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 125 tiras |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Grado de pureza o calidad | Sin ARNasa, sin ADNasa |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de tapón | Tapón de 8 tiras |
| Mostrar más |