Learn More
Applied Biosystems™ Kit de calibración espectral de sistemas PCR en tiempo real StepOnePlus™ (96 pocillos)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Incluye una placa de fondo y dos placas de reacción rápida de 96 pocillos que contienen colorantes de espectros (placas I y II). La placa I contiene FAM, VIC, NED y ROX; la placa II contiene SYBR Green I, JOE y TAMRA.
El kit de calibración espectral del sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems™ contiene una placa de fondo y dos placas de reacción rápida ópticas precargadas de 96 pocillos, con siete patrones de colorante.
Este kit fácil de usar permite a los usuarios calibrar el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus de manera rápida y fácil. Inserte las placas de reacción durante la instalación del sistema y el sistema recopilará automáticamente la información espectral de los patrones de colorante. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
- Proporciona una discriminación exacta de la señal de fluorescencia de los colorantes individuales en la mezcla de reacción
- Incluye el patrón de colorante Referencia pasiva I para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de punto final
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar a entre - 15 °C y - 25 °C; proteger de la luz
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye una placa de fondo y dos placas de reacción rápida de 96 pocillos que contienen colorantes de espectros (placas I y II). La placa I contiene FAM, VIC, NED y ROX; la placa II contiene SYBR Green I, JOE y TAMRA. Almacenar entre -15 °C y -25 °C. Proteja el producto de la luz. |
| Tinte calibrado | FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOnePlus™, modo Fast, StepOnePlus™, modo estándar |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | StepOnePlus |
| Tipo de producto | Kit de calibración espectral |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 Kit |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |