Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra rápida SYBR™ Green
Código de producto. 10381275 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 ml
2 x 5mL
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10381275
Marca: Applied Biosystems™ 4385610
Includes
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Requires
Plantilla y cebadores
Diseñada para la rapidez, la mezcla maestra SYBR™ Green proporciona una solución rápida, fiable y rentable para la aplicación de RT-PCR sin comprometer la sensibilidad, la especificidad, el rango dinámico o la eficacia de la PCR.
  • Rápida: resultados de PCR en tiempo real en tan solo 35 minutos
  • Sensible: detección de objetivos con números de copias muy bajos
  • Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
  • Reproducible: amplificación consistente a lo largo de un amplio intervalo. La rápida mezcla maestra SYBR™ Green contiene todos los componentes, salvo plantillas y cebadores, en una práctica mezcla maestra 2X.
  • La ADN polimerasa rápida AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada, está diseñada para permitir un inicio en caliente instantáneo, minimizando la formación de productos no específicos y permitiendo la preparación de reacciones a temperatura ambiente
  • Colorante SYBR™ Green I que permite la detección de ADN bicatenario
  • Desoxinucleótidos (dNTP) que ayudan a mantener resultados de PCR óptimos
  • Uracilo-ADN glicosilasa (UDG) diseñado para reducir la contaminación cruzada
  • Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ patentado para mejorar la precisión
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento 1 vial de 1 ml. La mezcla 2X contiene colorante SYBR™ Green 1, ADN polimerasa rápida LD AmpliTaq Gold™, mezcla de dNTPs con dUTP⁄dTTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. 100 reacciones en un volumen total de 20 µl. Almacenar a -5-30 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa rápida AmpliTaq, UP rápida AmpliTaq
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 x 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 100 reacciones de 20 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 1 ml