Includes
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Requires
Plantilla y cebadores
- Rápida: resultados de PCR en tiempo real en tan solo 35 minutos
- Sensible: detección de objetivos con números de copias muy bajos
- Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
- Reproducible: amplificación consistente a lo largo de un amplio intervalo. La rápida mezcla maestra SYBR™ Green contiene todos los componentes, salvo plantillas y cebadores, en una práctica mezcla maestra 2X.
- La ADN polimerasa rápida AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada, está diseñada para permitir un inicio en caliente instantáneo, minimizando la formación de productos no específicos y permitiendo la preparación de reacciones a temperatura ambiente
- Colorante SYBR™ Green I que permite la detección de ADN bicatenario
- Desoxinucleótidos (dNTP) que ayudan a mantener resultados de PCR óptimos
- Uracilo-ADN glicosilasa (UDG) diseñado para reducir la contaminación cruzada
- Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ patentado para mejorar la precisión
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 × vial de 50 ml. La mezcla 2X contiene colorante SYBR™ Green 1, ADN polimerasa rápida LD AmpliTaq Gold™, mezcla de dNTPs con dUTP/dTTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Suficiente para 5000 reacciones de 20 µl cada una. Almacene de -5 a -30 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha exacta de caducidad impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Vial |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa rápida AmpliTaq, UP rápida AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Etiqueta o tinte | SYBR Green |
| Mostrar más |