Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras para qPCR SYBR™ Green
Código de producto. 10177204 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 ml
1 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
5 ampollas
cada uno
Código de producto. 10177204
Marca: Applied Biosystems™ 4364346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de PCR basadas en colorantes con SYBR™ Green en un cómodo formato de tubo único.
La mezcla maestra de Universal Applied Biosystems™ SYBR™ Green combina el colorante SYBR™ Green I, el ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, desoxinucleótidos (dNTP) con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP), la Referencia pasiva 1 y un tampón optimizado en la comodidad de un solo vial.
  • El colorante SYBR™ Green I detecta ADN bicatenario, de manera que no hace falta disponer de sondas específicas.
  • El ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos para obtener un rendimiento superior.
  • dUTP reduce significativamente la contaminación cruzada cuando se utiliza junto con uracilo-ADN glicosilasa.
  • Las mejoras del tampón patentado garantizan el rendimiento y la fiabilidad.
  • Los componentes premezclados almacenados a entre 2 °C y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo
Máxima flexibilidad y comodidad:
  • La mezcla maestra de PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green proporciona una flexibilidad máxima a coste reducido, dado que no son necesarias sondas TaqMan™ específicas.
  • SYBR™ Green I es un colorante de unión de ADN bicatenario que detecta cualquier ADN bicatenario generado durante la PCR.
  • La enzima de inicio en caliente ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos (incluidos dímeros de primers), lo que proporciona una mayor sensibilidad y rendimiento.
  • Se proporciona una referencia interna pasiva 1 para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR
  • Esto minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra.
  • El colorante SYBR™ Green I es ideal para la identificación de dianas (ensayos de detección) y para los casos en los que es necesario un número limitado de ensayos.
  • Almacenar a -20°C
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Los viales de 5 x 5 ml contienen una mezcla 2X de colorante SYBR Green 1, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 (ROX) y componentes de tampón optimizados. Se proporcionan reactivos suficientes para 1000 reacciones basadas en un volumen de reacción de 50 μl.
Almacenar a -20 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y el certificado de análisis).
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, QuantStudio™, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 5 x 5 mL
Suficiente para 1000 reacciones de 50 μl
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 5 x 5 mL