Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras para qPCR SYBR™ Green
Todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de PCR basadas en colorantes con SYBR™ Green en un cómodo formato de tubo único.
Marca: Applied Biosystems™ 4364344
618.20 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: 2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Descripción
La mezcla maestra de Universal Applied Biosystems™ SYBR™ Green combina el colorante SYBR™ Green I, el ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, desoxinucleótidos (dNTP) con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP), la Referencia pasiva 1 y un tampón optimizado en la comodidad de un solo vial.
- El colorante SYBR™ Green I detecta ADN bicatenario, de manera que no hace falta disponer de sondas específicas.
- El ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos para obtener un rendimiento superior.
- dUTP reduce significativamente la contaminación cruzada cuando se utiliza junto con uracilo-ADN glicosilasa.
- Las mejoras del tampón patentado garantizan el rendimiento y la fiabilidad.
- Los componentes premezclados almacenados a entre 2 °C y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo
Máxima flexibilidad y comodidad:
- La mezcla maestra de PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green proporciona una flexibilidad máxima a coste reducido, dado que no son necesarias sondas TaqMan™ específicas.
- SYBR™ Green I es un colorante de unión de ADN bicatenario que detecta cualquier ADN bicatenario generado durante la PCR.
- La enzima de inicio en caliente ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos (incluidos dímeros de primers), lo que proporciona una mayor sensibilidad y rendimiento.
- Se proporciona una referencia interna pasiva 1 para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR
- Esto minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra.
- El colorante SYBR™ Green I es ideal para la identificación de dianas (ensayos de detección) y para los casos en los que es necesario un número limitado de ensayos.
- Almacenar a -20°C
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Los viales de 2 x 5 ml contienen una mezcla 2X de colorante SYBR Green 1, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 (ROX) y componentes de tampón optimizados. Se proporcionan reactivos suficientes para 400 reacciones basadas en un volumen de reacción de 50 μl. Almacenar a -20 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y el certificado de análisis). |
|
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
2 x 5 mL | |
Expresión génica | |
400 reacciones | |
2 x 5 mL |
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, QuantStudio™, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7 | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
400 reacciones de 50 μl | |
2X | |
ADN (genómico), ADNc |