Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra SYBR™ Select
Código de producto. 13256519 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
paquete de 10
paquete de 2500
Código de producto. 13256519
Marca: Applied Biosystems™ 4472908
Includes
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye and optimized buffer components.
Solución rentable para aplicaciones de PCR en tiempo real.
  • Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
  • Reproducible y sensible: amplificación uniforme a través de un amplio intervalo dinámico
  • Brillante: contiene tinte SYBR™ GreenER™ para ofrecer un brillo máximo
  • Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
  • Se puede utilizar tanto en modo estándar como en el modo de ciclo rápido
Formulación para obtener la máxima especificidad:
  • La mezcla maestra SYBR™ Select contiene todos los componentes necesarios para la reacción de PCR en tiempo real, excepto la plantilla y los cebadores, en una práctica mezcla previa con concentración 2X
  • La mezcla maestra incluye ADN polimerasa AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada con un mecanismo de inicio en caliente exclusivo que proporciona una especificidad excepcional
Obtención de resultados reproducibles en una amplia gama dinámica:
  • La mezcla maestra SYBR™ Select está especialmente formulada para ofrecer resultados sólidos de 100 ng a 0,1 pg de ADNc por reacción y puede detectar con total fiabilidad una única copia de ADN genómico.
Contiene UDG termolábil y colorante SYBR™ GreenER™:
  • El colorante SYBR™ GreenER™ posee una menor capacidad de inhibición en PCR que el colorante SYBR™ Green I que produce señales más brillantes
  • Se incluye uracilo-ADN glicosilasa (UDG) termolábil para permitir un control fiable de la contaminación cruzada
Compatibilidad con instrumentos:
  • La mezcla maestra SYBR™ Select se puede emplear tanto en el modo de ciclo rápido como estándar y es compatible con todos los instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™, excepto el sistema de PCR en tiempo real 7900HT
  • También es compatible con los sistemas Bio-Rad IQ™5, Roche LightCycler™ LC480 y Stratagene™ MX3005P™
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento La mezcla 2x contiene colorante SYBR™ GreenER™, ADN polimerasa AmpliTaq™ UP, dNTPs con mezcla dUTP/dTTP, UDG termolábil, colorante de referencia pasiva ROX y componentes de tampón optimizados. Contiene un tubo de 1 x 1 ml, suficiente para 100 reacciones de 20 µl (mezcla maestra de 10 µl por reacción). Almacénese entre 2 y 8 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Consulte la guía del usuario para ver las recomendaciones de concentración de cebadores para los sistemas StepOne y StepOnePlus.
Método de detección SYBR
Formulario Líquido
Formato Vial
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB StepOnePlus™, Standard Mode
Etiqueta o tinte SYBR GreenER
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 x 5 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 100 reacciones de 20 μl
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 50 mL