Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced
La mezcla maestra TaqMan Fast avanzada ofrece una cuantificación y fiabilidad precisas en menos tiempo en un conjunto de plataformas de instrumentos de qPCR. Proporciona el mejor rendimiento de su clase, incluido el rango más amplio cuantificable, tanto en reacciones individuales como dúplex, incluso con objetivos exigentes.
Marca: Applied Biosystems™ 4444557
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced contiene ADN polimerasa AmpliTaq Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y componentes de tampón optimizados. Se suministra a una concentración de 2X.
Características de la mezcla maestra TaqMan Fast avanzada:
- El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad superiores a los de las mezclas estándar en modo normal
- Diseñada para mejorar la estabilidad de sobremesa: estable a temperatura ambiente hasta 72 horas en reacciones montadas previamente
- Optimizada para multiplexing: validada para duplexado con ensayos de control positivos internos exógenos y endógenos
- Tiempos de procesamiento reducidos (optimizada para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
- Transiciones perfectas en sus experimentos: validada con ensayos Applied Biosystems TaqMan de expresión génica y microARN y tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan
El mejor rendimiento de su clase
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced se ha diseñado para proporcionar un rendimiento igual o superior al de las mezclas maestras estándar. Se ha evaluado comparativamente con las mezclas maestras rápidas y estándar de los principales proveedores para garantizar que ofrece la mejor sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad de su clase. La gama dinámica de la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced (hasta 7 registros) es la más amplia del sector. La impresionante sensibilidad de la mezcla exhibida en la figura a continuación que compara los valores Ct de la mezcla maestra TaqMan Fast avanzada y la mezcla maestra de PCR universal TaqMan en un panel de ensayos de expresión génica.
Estabilidad de sobremesa para comodidad y manipulación de alto rendimiento
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced ha sido diseñada para mantener un alto nivel de rendimiento en reacciones premontadas hasta 72 horas. La estabilidad de esta mezcla ofrece a los usuarios de sistemas de manipulación de líquidos de alto rendimiento la seguridad de que los resultados de la primera placa coincidirán con los de la última placa. La figura a continuación muestra un ensayo procesado tras el montaje (tiempo 0) y después de 72 horas de incubación a 30 °C, simulando unas condiciones de temperatura ambiente extremas.
Para los usuarios con necesidades de procesamiento menos extremas, la estabilidad mejorada de esta mezcla maestra proporciona una comodidad global añadida para su flujo de trabajo, dado que ya no estará obligado a procesar las placas inmediatamente tras el montaje.
Optimizada para multiplexing
Somos conscientes de la gran importancia de tener confianza en sus resultados. Para que su confianza en los resultados de cada pocillo sea aún mayor, la mezcla maestra TaqMan Fast avanzada se ha diseñado para ayudar a proporcionar resultados exactos para reacciones dúplex mediante un control interno positivo (IPC). La siguiente figura muestra los resultados de la diana experimental β-actina (nombre del gen: ACTB), que se diluyó y amplificó en serie en reacciones de un solo objetivo y reacciones dúplex.
Validada para ensayos de microARN
La mezcla maestra TaqMan Fast avanzada ha sido validada para su uso con múltiples aplicaciones de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, incluyendo ensayos de microARN. La formulación proporciona una alta especificidad e intervalo dinámico, los dos atributos de rendimiento más importantes que definen el éxito de los resultados cuando trabaja con microARN. Los datos de la figura a continuación muestran una excelente linealidad de PCR en un intervalo de 6 registros de plantilla de entrada.
Tiempos de procesamiento reducidos con instrumental estándar
La mezcla maestra TaqMan Fast avanzada se ha optimizado para su uso con instrumental rápido y estándar, lo que permite a los investigadores que actualmente poseen instrumentos estándar aprovechar también las ventajas de rendimiento y ahorro de tiempo que esta mezcla proporciona.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Contiene 1 tubo (5 ml) de 2X mezcla maestra TaqMan™ Fast avanzada suficiente para 500 reacciones La mezcla maestra TaqMan™ Fast avanzada contiene ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante ROX™ (referencia pasiva) y tampón optimizado. Almacenar a 4 °C. |
|
Líquido | |
qPCR | |
Rapidez | |
TaqMan™ | |
1 × 5 ml | |
Expresión génica, Análisis de miARN, Detección de virus | |
2 X | |
ADN (genómico), ADNc |
Detección de cebador-sonda | |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Fast | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, Viia™ 7 System | |
Mezcla maestra Fast Advanced | |
Hielo seco | |
2 X | |
500 reacciones | |
5 ml |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.