Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced
Código de producto. 12634225 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
missing translation for 'unitSize'
1 ml
1 set
10 ml
50 ml
cada uno
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12634225
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 4444963
This item is not returnable. View return policy
La mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced se ha diseñado para igualar o superar el rendimiento de las mezclas maestras estándar con un menor tiempo de procesamiento (<40 minutos)
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced contiene ADN polimerasa AmpliTaq Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y componentes de tampón optimizados. Se suministra a una concentración de 2X.
Características de la mezcla maestra TaqMan Fast avanzada:
  • El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad superiores a los de las mezclas estándar en modo normal
  • Diseñada para mejorar la estabilidad de sobremesa: estable a temperatura ambiente hasta 72 horas en reacciones montadas previamente
  • Optimizada para multiplexing: validada para duplexado con ensayos de control positivos internos exógenos y endógenos
  • Tiempos de procesamiento reducidos (optimizada para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
  • Transiciones perfectas en sus experimentos: validada con ensayos Applied Biosystems TaqMan de expresión génica y microARN y tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan
El mejor rendimiento de su clase
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced se ha diseñado para proporcionar un rendimiento igual o superior al de las mezclas maestras estándar. Se ha evaluado comparativamente con las mezclas maestras rápidas y estándar de los principales proveedores para garantizar que ofrece la mejor sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad de su clase. La gama dinámica de la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced (hasta 7 registros) es la más amplia del sector. La impresionante sensibilidad de la mezcla exhibida en la figura a continuación que compara los valores Ct de la mezcla maestra TaqMan Fast avanzada y la mezcla maestra de PCR universal TaqMan en un panel de ensayos de expresión génica.
Estabilidad de sobremesa para comodidad y manipulación de alto rendimiento
La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced ha sido diseñada para mantener un alto nivel de rendimiento en reacciones premontadas hasta 72 horas. La estabilidad de esta mezcla ofrece a los usuarios de sistemas de manipulación de líquidos de alto rendimiento la seguridad de que los resultados de la primera placa coincidirán con los de la última placa. La figura a continuación muestra un ensayo procesado tras el montaje (tiempo 0) y después de 72 horas de incubación a 30 °C, simulando unas condiciones de temperatura ambiente extremas.
Para los usuarios con necesidades de procesamiento menos extremas, la estabilidad mejorada de esta mezcla maestra proporciona una comodidad global añadida para su flujo de trabajo, dado que ya no estará obligado a procesar las placas inmediatamente tras el montaje.
Optimizada para multiplexing
Somos conscientes de la gran importancia de tener confianza en sus resultados. Para que su confianza en los resultados de cada pocillo sea aún mayor, la mezcla maestra TaqMan Fast avanzada se ha diseñado para ayudar a proporcionar resultados exactos para reacciones dúplex mediante un control interno positivo (IPC). La siguiente figura muestra los resultados de la diana experimental β-actina (nombre del gen: ACTB), que se diluyó y amplificó en serie en reacciones de un solo objetivo y reacciones dúplex.
Validada para ensayos de microARN
La mezcla maestra TaqMan Fast avanzada ha sido validada para su uso con múltiples aplicaciones de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, incluyendo ensayos de microARN. La formulación proporciona una alta especificidad e intervalo dinámico, los dos atributos de rendimiento más importantes que definen el éxito de los resultados cuando trabaja con microARN. Los datos de la figura a continuación muestran una excelente linealidad de PCR en un intervalo de 6 registros de plantilla de entrada.
Tiempos de procesamiento reducidos con instrumental estándar
La mezcla maestra TaqMan Fast avanzada se ha optimizado para su uso con instrumental rápido y estándar, lo que permite a los investigadores que actualmente poseen instrumentos estándar aprovechar también las ventajas de rendimiento y ahorro de tiempo que esta mezcla proporciona.
Order Info
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 2 X
Contenido y almacenamiento Contiene 2 tubos (5 ml cada uno) de 2X TaqMan™ Fast Advanced Master Mix suficiente para 1000 reacciones
TaqMan™ Fast Advanced Master Mix contiene AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante ROX™ (referencia pasiva) y tampón optimizado.
Almacenar a 4 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacidad multiplex Duplex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra Fast Advanced
Cantidad 2 x 5 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Gene Expression, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 10 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.