Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
TaqMan Fast Advanced Master Mix contiene ADN polimerasa AmpliTaq Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y tampón optimizado. Se suministra a una concentración 2X.
Características de TaqMan Fast Advanced Master Mix:
- El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad superior, precisión, intervalo dinámico y especificidad superiores a los de las mezclas estándar en modo normal
- Diseñada para mejorar la estabilidad de sobremesa: estable a temperatura ambiente hasta 72 horas en reacciones montadas previamente
- Optimizada para multiplexing: validada para duplexado con ensayos de control positivos internos exógenos y endógenos
- Tiempos de procesamiento reducidos: optimizado para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
- Transiciones perfectas en sus experimentos: validadas con ensayos TaqMan para expresión génica y microARN, y tarjetas microfluídicas de matriz TaqMan
El mejor de su clase en rendimiento
TaqMan Fast Advanced Master Mix se ha diseñado para proporcionar un rendimiento igual o superior al de las Master Mix estándar. Se ha evaluado comparativamente con las Master Mix rápidas y estándar de los principales proveedores para garantizar que ofrece la mejor sensibilidad, precisión, intervalo dinámico y especificidad de su clase. El rango dinámico de TaqMan Fast Advanced Master Mix (hasta 7 registros) es el más amplio del sector. La impresionante sensibilidad de la mezcla se muestra en la figura a continuación y compara los valores Ct de TaqMan Fast Advanced Master Mix y de TaqMan Universal PCR Master Mix en un panel de ensayos de expresión génica.
Estabilidad de sobremesa para el manejo en alto rendimiento y su comodidad
TaqMan Fast Advanced Master Mix ha sido diseñada para mantener un alto nivel de rendimiento en reacciones premontadas hasta 72 horas. La estabilidad de esta mezcla ofrece a los usuarios de sistemas de manipulación de líquidos de alto rendimiento la seguridad de que los resultados de la primera placa coincidirán con los de la última placa. La figura a continuación muestra un ensayo procesado tras el montaje (tiempo 0) y después de 72 horas de incubación a 30 °C, simulando unas condiciones de temperatura ambiente extremas.
Para los usuarios con necesidades de procesamiento menos extremas, la estabilidad mejorada de esta Master Mix proporciona una comodidad global añadida para su flujo de trabajo, dado que ya no estará obligado a procesar las placas inmediatamente tras el montaje.
Optimizada para multiplexado
Somos conscientes de la gran importancia de tener confianza en sus resultados. Para que su confianza en los resultados de cada pocillo sea aún mayor, TaqMan Fast Advanced Master Mix ha sido diseñada para ayudar a proporcionar resultados exactos para reacciones dúplex mediante un control interno positivo (IPC). La siguiente figura muestra los resultados para el objetivo experimental β-actina (nombre del gen: ACTB), que se diluye en serie y se amplifica en reacciones de un solo objetivo y reacciones dúplex.
Validada para ensayos de microARN
TaqMan Fast Advanced Master Mix ha sido validada para su uso con múltiples aplicaciones de PCR en tiempo real, incluidos ensayos de microARN. La formulación proporciona una alta especificidad e intervalo dinámico, los dos atributos de rendimiento más importantes que definen el éxito de los resultados cuando trabaja con microARN. Los datos de la siguiente figura muestran una excelente linealidad de PCR en un intervalo de 6 registros de plantilla de entrada.
Tiempos de procesamiento reducidos con instrumentación estándar
TaqMan Fast Advanced Master Mix ha sido optimizada para su uso con instrumental rápido y estándar, lo que permite a los investigadores que actualmente poseen equipos estándar aprovechar también las ventajas de rendimiento y ahorro de tiempo que esta mezcla proporciona.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 tubos (5 ml cada uno) de 2X TaqMan™ Fast Advanced Master Mix suficiente para 2500 reacciones TaqMan™ Fast Advanced Master Mix contiene AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante ROX™ (referencia pasiva) y tampón optimizado. Almacenar a 4 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Líquido |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System |
| Capacidad multiplex | Duplex |
| Mostrar más |