Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de 1 paso para virus TaqMan™ Fast
Código de producto. 13408456 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ml
paquete de 5
Código de producto. 13408456
Marca: Applied Biosystems™ 4444434
Edge
La mezcla maestra TaqMan™ Fast Virus One-Step se ha diseñado para ofrecer un RT-PCR en tiempo real de alta sensibilidad y fiable, incluso en presencia de inhibidores de reacción comunes.
Las características del kit se han seleccionado para mejorar la detección de virus en tipos de muestras muy utilizadas. El formato de un solo tubo permite la manipulación y el procesamiento uniformes para ambos virus de ARN y ADN.
La mezcla maestra TaqMan Fast Virus 1-Step se ha diseñado para una RT-PCR en tiempo real rápida y altamente sensible, incluso en presencia de inhibidores de PCR exigentes. La formulación 4X proporciona una detección mejorada de virus de ARN y ADN y es ideal para estudios de expresión génica multiplex, incluso con una entrada de baja concentración. La mezcla maestra TaqMan Fast Virus 1-Step proporciona un formato de un solo tubo para una manipulación y procesamiento uniformes, al mismo tiempo que proporciona ciclos de qPCR en menos de 30 minutos, útil cuando se trabaja en flujos de trabajo de alto rendimiento.
Características principales del producto:
  • Alta sensibilidad: mezcla maestra 4X para amplificar ARN y ADN con alta sensibilidad
  • Resultados uniformes: formulado para controlar los inhibidores comunes de la RT-PCR detectados en la sangre, las heces y otras muestras difíciles
  • Aplicación simplificada: mezcla maestra de un paso y un tubo que ofrece un solo ciclo con ARN y ADN, lo que permite combinar fácilmente dianas en una placa
  • Flexibilidad de dianas: funciona con singleplex, multiplex y controles internos exógenos o endógenos
  • Alta eficacia: velocidad de qRT-PCR aumentada en instrumentos rápidos y estándar
Dos formulaciones
La mezcla maestra está disponible en dos formulaciones:
  • Se recomienda la mezcla maestra de 1 paso TaqMan Fast Virus que contiene colorante ROX como referencia pasiva para las reacciones singleplex (1 sonda) y hasta triplex (3 sondas)
  • La mezcla maestra multiplex de un 1 paso TaqMan Fast Virus (sin ROX), que no contiene una referencia pasiva, se recomienda para su uso con ensayos que utilicen el colorante JUN (o una longitud de onda de omisión similar) o para multiplexing de orden superior (> 3 dianas)
Alta sensibilidad
Muchas muestras de investigación comunes con ácidos nucleicos víricos tienen niveles muy bajos de diana. Hemos optimizado la mezcla maestra para ofrecer una detección de alta sensibilidad de dianas víricas. La mezcla maestra de mayor concentración le permite configurar reacciones más pequeñas, lo que significa que puede realizar protocolos de ciclos rápidos y obtener como mínimo la misma sensibilidad que la que se espera del qPCR de ciclo estándar. De forma alternativa, se pueden añadir cantidades mayores de entrada de muestras a los volúmenes de reacción estándar para una cuantificación precisa de muestras de títulos bajos (siguiente figura).
Resultados uniformes en presencia de inhibidores
Las muestras de investigación que se analizan comúnmente en busca de virus incluyen sangre, suciedad y tejidos. Los componentes del tampón y los aditivos patentados de la mezcla maestra TaqMan Fast Virus 1-Step se han optimizado para ocuparse de inhibidores de RT-PCR (siguiente figura) y de esa forma poder garantizar un rendimiento uniforme incluso con estas muestras difíciles, para que así pueda confiar más en sus resultados.
Flexibilidad en las dianas
Resulta algo común en los laboratorios analizar en busca de virus de ARN y ADN en una amplia variedad de muestras. Para simplificar sus experimentos, se ha desarrollado un solo protocolo de mezcla maestra TaqMan Fast Virus 1-Step para analizar ambos tipos de ácido nucleico; de esta forma podrá realizar consultas de virus de ARN y ADN una junto a la otra, en la misma placa, utilizando los mismos pasos de manipulación (siguiente figura). Además, puesto que la investigación de virus a menudo incluye sondas y cebadores multiplexados y controles internos de la reacción, hemos optimizado la mezcla maestra para funcionar con múltiples amplicones diana (siguiente figura).
Resultados rápidos
La mezcla maestra TaqMan Fast Virus 1-Step acelera la obtención de resultados y maximiza el uso de sus instrumentos de PCR en tiempo real con un protocolo rápido. La formulación de alta concentración permite añadir más muestra de ácido nucleico diana en los volúmenes de reacción más pequeños necesarios para ejecutar protocolos rápidos. Esto le permite mantener la sensibilidad con muestras de investigación de títulos bajos al mismo tiempo que mejora la velocidad y el rendimiento (siguiente figura).
La mezcla maestra TaqMan Fast Virus 1-Step proporciona un reactivo fiable y eficaz para la RT-PCR en tiempo real de muestras víricas que no sacrifica la precisión. Su sólido rendimiento en presencia de inhibidores de RT-PCR comunes y su preparación de muestras cómoda y flexible le permite tener más confianza en sus resultados.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene cinco tubos de 1 ml de una mezcla maestra de RT-PCR 4X suficiente para 1000 reacciones de 20-μl. Componentes de cada uno:
• ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP
• Transcriptasa inversa de MMLV termoestable
• dNTPs
• Inhibidor de ARNasa (RNaseOUT™)
• Tinte ROX™ (referencia pasiva)
Almacene los tubos a -20 °C en la oscuridad.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Tubo
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacidad multiplex Up to 3-plex
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra de 1 paso
Cantidad 5 x 1 mL
Transcriptasa inversa M-MLV
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 1000 reacciones
Especificidad de diana RNA only, Both RNA and DNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de virus, DNA Quantitation, Presence/Absence
Termoestabilidad Not Applicable
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra ARN total, ADN vírico, ARN vírico, ARNm
Inhibitor Tolerance (Simple) High