Learn More
TaqMan™ Mezcla maestra de expresión génica TaqMan™
Código de producto. 10005754 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 10005754
Marca: TaqMan™ 4370074
Requires
Plantilla y cebadores
Una cuantificación precisa y fiable de qPCR en tiempo real con más de 9 registros de intervalo dinámico lineal mediante la mezcla maestra para expresión genética TaqMan™ de Applied Biosystems™.
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ ha recibido la validación de ensayos de expresión génica TaqMan™ y sistemas Applied Biosystems™ en tiempo real, facilitando así la cuantificación exacta de diversas aplicaciones de qPCR en tiempo real basadas en la expresión génica, entre las que se incluyen: detección de transcritos raros, análisis de expresiones génicas, detección de patógenos, cuantificación de cargas virales y coamplificación de dos objetivos, así como detección específica de los miembros de la familia génica.
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ UP (ultra pura) para una activación de arranque en caliente y una mejor detección de objetivos bacterianos, una mezcla de dNTP con dTTP/dUTP y uracilo-ADN glicosilasa (UDG) para minimizar la contaminación cruzada de PCR, así como una referencia interna pasiva basada en un tinte ROX™ exclusivo para lograr una extraordinaria precisión en instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™.
  • Proporciona una cuantificación de qPCR en tiempo real precisa y fiable en nueve registros de rango dinámico lineal
  • La mezcla maestra para expresión génica TaqMan es una mezcla 2X optimizada que contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una detección sensible de hasta una sola copia de la diana.
  • La estabilidad ampliada de la sobremesa proporciona resultados uniformes para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
  • Esto lo convierte en la elección idónea para el procesamiento de muestras de alto rendimiento durante la noche o durante el fin de semana
  • Validada para ensayos de expresión génica TaqMan y sistemas Applied Biosystems en tiempo real, facilitando así la cuantificación exacta de diversas aplicaciones de qPCR en tiempo real basadas en la expresión génica
  • Entre las aplicaciones se incluyen la detección de transcripciones raras, el análisis de expresión génica, la detección de patógenos, la cuantificación de la carga viral y la coamplificación de dos dianas, así como la detección específica de los miembros de la familia génica
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan contiene:
  • ADN polimerasa AmpliTaq Gold, UP (ultrapura), para una activación de arranque en caliente y una mejor detección de objetivos bacterianos
  • Mezcla de dNTP con dTTP/dUTP y uracilo-ADN glicosilasa (UDG) para minimizar la contaminación cruzada de PCR
  • Una referencia interna pasiva basada en colorante ROX exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 frasco (50 ml) de mezcla maestra de expresión génica 2X TaqMan™ suficiente para 2000 reacciones. Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ (ultrapura), uracilo-ADN glicosilasa, dNTPs (con dUTP), referencia pasiva ROX™ y componentes de tampón optimizados.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ SystemStepOne™ de Applied Biosystems, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 x 50 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 2000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 1 x 50 mL