Learn More
TaqMan™ Mezcla maestra de expresión génica TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Requires
Molde y cebadores
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ ha recibido la validación de ensayos de expresión génica TaqMan™ y sistemas Applied Biosystems™ en tiempo real, facilitando así la cuantificación exacta de diversas aplicaciones de qPCR en tiempo real basadas en la expresión génica, entre las que se incluyen: detección de transcritos raros, análisis de expresiones génicas, detección de patógenos, cuantificación de cargas virales y coamplificación de dos objetivos, así como detección específica de los miembros de la familia génica.
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ UP (ultra pura) para una activación de arranque en caliente y una mejor detección de objetivos bacterianos, una mezcla de dNTP con dTTP/dUTP y uracilo-ADN glicosilasa (UDG) para minimizar la contaminación cruzada de PCR, así como una referencia interna pasiva basada en un tinte ROX™ exclusivo para lograr una extraordinaria precisión en instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™.
- Proporciona una cuantificación de qPCR en tiempo real precisa y fiable en nueve registros de rango dinámico lineal
- La mezcla maestra para expresión génica TaqMan es una mezcla 2X optimizada que contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una detección sensible de hasta una sola copia de la diana.
- La estabilidad ampliada de la sobremesa proporciona resultados uniformes para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
- Esto lo convierte en la elección idónea para el procesamiento de muestras de alto rendimiento durante la noche o durante el fin de semana
- Validada para ensayos de expresión génica TaqMan y sistemas Applied Biosystems en tiempo real, facilitando así la cuantificación exacta de diversas aplicaciones de qPCR en tiempo real basadas en la expresión génica
- Entre las aplicaciones se incluyen la detección de transcripciones raras, el análisis de expresión génica, la detección de patógenos, la cuantificación de la carga viral y la coamplificación de dos dianas, así como la detección específica de los miembros de la familia génica
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan contiene:
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold, UP (ultrapura), para una activación de arranque en caliente y una mejor detección de objetivos bacterianos
- Mezcla de dNTP con dTTP/dUTP y uracilo-ADN glicosilasa (UDG) para minimizar la contaminación cruzada de PCR
- Una referencia interna pasiva basada en colorante ROX exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2 frascos (5 ml cada uno) de mezcla maestra de expresión génica 2X TaqMan™ suficiente para 400 reacciones. Almacenar entre 2 °C y 8 °C. La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ (ultrapura), uracilo-ADN glicosilasa, dNTPs (con dUTP), referencia pasiva ROX™ y componentes de tampón optimizados. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ SystemStepOne™ de Applied Biosystems, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | TaqMan |
| Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
| Cantidad | 2 x 5 mL |
| Mostrar más |