Learn More
TaqMan™ Mezcla maestra de expresión génica TaqMan™
Obtenga una cuantificación precisa y fiable de qPCR en tiempo real con más de 9 registros de intervalo dinámico lineal mediante la mezcla maestra para expresión genética Applied Biosystems™ TaqMan™.
128.00€ - 4985.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Velocidad de reacción | Estándar |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ SystemStepOne™ de Applied Biosystems, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10015414
|
Applied Biosystems™
4369542 |
10 x 5 mL |
4985.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10330595
|
Applied Biosystems™
4370048 |
1 x 1 mL |
128.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10259474
|
Applied Biosystems™
4369514 |
2 x 5 mL |
1112.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10126674
|
Applied Biosystems™
4369510 |
5 x 5 mL |
2595.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10525395
|
Applied Biosystems™
4369016 |
1 x 5 mL |
594.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10005754
|
Applied Biosystems™
4370074 |
1 x 50 mL |
4700.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ ha recibido la validación de ensayos de expresión génica TaqMan™ y sistemas Applied Biosystems™ en tiempo real, facilitando así la cuantificación exacta de diversas aplicaciones de qPCR en tiempo real basadas en la expresión génica, entre las que se incluyen: detección de transcritos raros, análisis de expresiones génicas, detección de patógenos, cuantificación de cargas virales y coamplificación de dos objetivos, así como detección específica de los miembros de la familia génica.
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ UP (ultra pura) para una activación de arranque en caliente y una mejor detección de objetivos bacterianos, una mezcla de dNTP con dTTP/dUTP y uracilo-ADN glicosilasa (UDG) para minimizar la contaminación cruzada de PCR, así como una referencia interna pasiva basada en un tinte ROX™ exclusivo para lograr una extraordinaria precisión en instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™.
- Proporciona una cuantificación de qPCR en tiempo real precisa y fiable en nueve registros de rango dinámico lineal
- La mezcla maestra para expresión génica TaqMan es una mezcla 2X optimizada que contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una detección sensible de hasta una sola copia de la diana.
- La estabilidad ampliada de la sobremesa proporciona resultados uniformes para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
- Esto lo convierte en la elección idónea para el procesamiento de muestras de alto rendimiento durante la noche o durante el fin de semana
- Validada para ensayos de expresión génica TaqMan y sistemas Applied Biosystems en tiempo real, facilitando así la cuantificación exacta de diversas aplicaciones de qPCR en tiempo real basadas en la expresión génica
- Entre las aplicaciones se incluyen la detección de transcripciones raras, el análisis de expresión génica, la detección de patógenos, la cuantificación de la carga viral y la coamplificación de dos dianas, así como la detección específica de los miembros de la familia génica
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
La mezcla maestra de expresión génica TaqMan contiene:
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold, UP (ultrapura), para una activación de arranque en caliente y una mejor detección de objetivos bacterianos
- Mezcla de dNTP con dTTP/dUTP y uracilo-ADN glicosilasa (UDG) para minimizar la contaminación cruzada de PCR
- Una referencia interna pasiva basada en colorante ROX exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ SystemStepOne™ de Applied Biosystems, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar | |
TaqMan™ | |
Expresión génica |
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
UP (ultrapura) | |
ADN (genómico), ADNc |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.