Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit
Se utiliza para validar el rendimiento de los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7900HT Fast con la actualización de bloques de matriz de baja densidad TaqMan™.
Marca: Applied Biosystems™ 4362745
2417.25 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Incluye un tubo de fondo, tres patrones de colorante puro independientes (FAM™, ROX™, VIC™), y cuatro matrices de baja densidad TaqMan™ vacías.
Descripción
El kit de calibración espectral de matriz de baja densidad TaqMan™ contiene cuatro matrices de baja densidad TaqMan™ vacías, un tubo de fondo y tres patrones de colorante puro independientes (FAM™, ROX™, VIC™). Inserte las matrices de calibración cargadas durante la instalación del sistema y el sistema recopilará la información espectral del patrón de colorante. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos. Para garantizar resultados exactos, se recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Inserte las matrices de calibración cargadas durante la instalación del sistema y el sistema recopilará la información espectral de los patrones de colorante. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos. Para garantizar unos resultados precisos, el rendimiento de los instrumentos debe verificarse cada seis meses.
Información de órdenes
Almacenar a entre - 15 °C y - 25 °C; proteger de la luz
Especificaciones
Incluye un tubo de fondo, tres patrones de colorante puro independientes (FAM™, ROX™, VIC™), y cuatro matrices de baja densidad TaqMan™ vacías. Almacenar a entre -15 y -25 °C. Proteja el producto de la luz. | |
Sistema LDA 7900 HT | |
TaqMan™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
Calibración espectral |
FAM, ROX, VIC | |
Fluorescente | |
Kit de calibración espectral | |
1 kit |