Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
El kit de mezcla maestra TaqMan™ PreAmp contiene la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp y la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™.
Marca: Applied Biosystems™ 4384267
1229.60 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Amplificar objetivos de ADNc de manera uniforme sin introducir sesgos
- Analizar ARN mensajero (ARNm) de cualquier muestra valiosa, como la microdisección de captura por láser, biopsias mediante agujas y tejidos fijados en formol incluido en parafina (FFPE)
- Ampliar el uso de tan solo 1 ng de ADNc a 200 reacciones de PCR en tiempo real para análisis de expresión génica mediante los ensayos de expresión génica TaqMan™
- Analizar hasta 100 objetivos de expresión génica con un tiempo de manipulación mínimo
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Contiene 2X mezcla maestra TaqMan PreAmp (1 ml), mezcla maestra de expresión génica TaqMan™ (5 ml) y tarjetas de referencia rápida de la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp. Almacenar las mezclas maestras a entre 2 y 8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7300, sistema 7500 rápido, sistema 7500, sistema 7900HT rápido | |
TaqMan™ | |
40 reactions | |
Inicio en caliente integrado |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
rápida o estándar | |
Sin ROX | |
Kit de mezcla maestra PreAmp | |
200 reacciones | |
ADNc |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.