Learn More
Applied Biosystems™ Kit básico de reactivos TaqMan™
™ El kit básico de PCR TaqMan está diseñado para detectar y cuantificar la secuencia de ARNm 18S Eukaryotic en ADNc Rai humano mediante™' el ensayo de nucleasa TaqMan 5 con™ la mezcla maestra de PCR TaqMan.
Marca: Applied Biosystems™ 4352405
271.70 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, sin AmpErase™ UNG, ensayo de ARNr TaqMan™ Eukaryotic 18S (con dos cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan™ etiquetada), además de una muestra de ADNc de células Raji humanas
Descripción
Los ensayos de expresión génica específicos y listos para su uso y la mezcla maestra universal TaqMan™ le proporcionan una forma rápida y sencilla de medir los cambios en la expresión génica.
- El procedimiento sencillo proporciona resultados rápidos
- El sistema de enzimas de ADN polimerasa de inicio en caliente minimiza la amplificación de productos no específicos para obtener resultados fiables.
- Se utiliza con: sistema de PCR en tiempo real 7500 con portátil Dell™, sistema de PCR en tiempo real 7500 con torre Dell™, sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast con módulo de bloque de 384 pocillos, sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast con módulo de bloque de 384 pocillos y accesorio de automatización, sistema de PCR en tiempo real 7900HT con módulo de bloque de 96 pocillos estándar, actualización del accesorio de automatización del sistema 7900HT, kit de actualización del bloque de 384 pocillos estándar del sistema 7900HT, kit de actualización del bloque de 96 pocillos estándar del sistema 7900HT, sistema de detección de secuencias ABI PRISM™ 7000 (portátil)
Solución de expresión génica lista para su uso:
- El kit básico de reactivos TaqMan™ contiene una muestra de mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ y ensayo de expresión génica TaqMan™ (ARNr Eukaryotic 18S), además de una muestra de ADNc de células Raji humanas, todo lo que necesita para el análisis de expresión génica 18S.
- Basta con combinar estos reactivos de acuerdo con las instrucciones para generar datos de expresión génica reproducibles y cuantitativos.
Un completo sistema integrado de expresión genética:
- Elimine la laboriosa formulación de mezclas maestras y la optimización de ensayos con los ensayos de expresión génica TaqMan™ y la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, mediante el uso de condiciones de ciclo universal y reactivos preoptimizados.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Este kit contiene la™ mezcla maestra de PCR universal TaqMan, sin ampErase™ UNG,™ ensayo de ARNr TaqMan Eukaryotic 18S (con dos primers de PCR sin etiquetar y™ una sonda TaqMan etiquetada), además de una muestra de ADNc Raji humano. Almacene la mezcla de PCR a entre 2 °C y 8 °C. Almacene el resto del contenido del kit a entre -15 °C y -25 °C. |
|
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Reactivos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) | |
Hielo seco | |
Objetivo específico | |
Inicio en caliente integrado |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7500, sistema AB 7900 HT de 384 pocillos | |
TaqMan™ | |
1 kit | |
ARNr 18S | |
Expresión génica | |
ADN (genómico), ADNc |