Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (20 mL sample prep, 10 mL PCR)
Pase de la muestra biológica a los resultados de genotipado en menos de una hora.
Marca: Applied Biosystems™ 4403083
Includes: Reactivos suficientes para 4000 reacciones de preparación de muestras de 50 μl/reacción y 4000 reacciones de PCR de 5 μl para cada reacción.
Descripción
El kit Sample-to-SNP™ TaqMan™ combina la extracción de ADN y el genotipado basado en la química TaqMan™ en un protocolo optimizado para proporcionar resultados de cualquier muestra en menos de una hora.
- Los kits de todos los reactivos de extracción de ADN proporcionan ADN preparado para PCR a partir de una amplia variedad de tipos de muestra, desde sangre en hisopos bucales hasta tejidos vegetales, en 5 minutos.
- La mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™ proporciona una amplificación de PCR robusta del ADN extraído en menos de 50 minutos.
- Compatible con condiciones de ciclo térmico de modo rápido y estándar
- Los componentes premezclados almacenados a entre 2 °C y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo
- Validado con todos los tipos de ensayos de genotipado TaqMan™ de Applied Biosystems™
- Ciclo de PCR ampliado para reacciones poco amplificadas o con muestras limitadas
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Contiene reactivos de lisis (de 2 °C 8 °C): 20 ml de cada solución de lisis y estabilización de ADN; mezcla maestra (15 °C a 25 °C): 10 ml de mezcla maestra 2X con ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, dNTPs, colorante de seguimiento y colorante ROX™. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Bajo | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
Genotipado de SNP (basado en PCR en tiempo real) | |
SNP (desconocidos o numerosos), SNP (conocidos) | |
Sample-to-SNP™, TaqMan™ | |
1 kit | |
Inicio en caliente integrado | |
20 mL |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
rápida o estándar | |
Sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, GeneAmp 9700, StepOne™, modo estándar, termociclador Veriti, StepOne™ modo rápido,StepOne™ modo estándar | |
ROX (premezclado) | |
Reactivos de genotipado | |
400 reacciones | |
Muestra bucal, cultivos celulares, cabello con folículo, perforación de hoja o aguja, viruta de semilla, biopsia de cola (ratón), biopsia de cola (rata), tejido (FFPE), sangre completa |