Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra universal TaqMan™ II, sin UNG
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 × 1 ml
1 × 5 ml
2 × 5 ml
5 × 5 ml
10 × 5 ml
1 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Requires
Cebadores, sondas, molde, agua
- La mezcla maestra universal TaqMan™ II se suministra como un concentrado 2X y contiene lo siguiente: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura); dNTPs (con dUTP); referencia pasiva ROX™; componentes de tampón optimizados
- La mezcla maestra universal TaqMan™ II ha sido optimizada para su uso con cebadores y sondas TaqMan™, cuyo diseño sigue las directrices de Life Technologies'
- La mezcla maestra se puede utilizar con ensayos TaqMan™ o con ensayos optimizados previamente, como los siguientes: Ensayos de expresión génica TaqMan™, ensayos de microARN TaqMan™, ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™ y ensayos de genotipado de SNP TaqMan™
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -4 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7300, sistema7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7 |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | TaqMan |
| Show More |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction