Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras de PCR TaqMan™ Universal
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
2000 reacciones
50 ml
cada uno
paquete de 10
Descripción
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
- Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
- Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
- La uracil-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ protege contra una reamplificación posterior de productos PCR que contienen uranio empobrecido para minimizar la contaminación cruzada.
- Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, Uracil-DNA Glycosilase, dTNPs con dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Este envase contiene 2 tubos de 50 ml, suficiente para 400 reacciones a un volumen total de 5 ul. Almacenar a 2-8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar |
| Tipo de kit | 2/Paq. |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | TaqMan |
| Mostrar más |