Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras de PCR TaqMan™ Universal
Código de producto. 10733457 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
2000 reacciones
50 ml
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10733457
Marca: Applied Biosystems™ 4304437
Edge
La mezcla maestra Applied Biosystems™ TaqMan™ PCR Universal es la solución de reactivo ideal cuando necesita una mezcla maestra para múltiples aplicaciones de 5' ADN nucleasa.
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
  • Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
  • Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
  • Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
  • La uracil-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ protege contra una reamplificación posterior de productos PCR que contienen uranio empobrecido para minimizar la contaminación cruzada.
  • Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, Uracil-DNA Glycosilase, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Este envase contiene un tubo de 5 ml, suficiente para 200 reacciones con un volumen total de 50 ul. Almacenar a 2-8 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar
Tipo de kit Paquete de 1
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR universal
Cantidad 1 x 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 5 mL