Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras de PCR TaqMan™ Universal
La mezcla maestra Applied Biosystems™ TaqMan™ PCR Universal es la solución de reactivo ideal cuando necesita una mezcla maestra para múltiples aplicaciones de 5' ADN nucleasa.
726.00€ - 6190.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Velocidad de reacción | Estándar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10733457
|
Applied Biosystems™
4304437 |
1 x 5 mL |
726.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10437304
|
Applied Biosystems™
4364340 |
5 x 5 mL |
3245.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10556365
|
Applied Biosystems™
4364338 |
2 x 5 mL |
1370.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10594625
|
Applied Biosystems™
4305719 |
10 x 5 mL |
6190.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10505215
|
Applied Biosystems™
4318157 |
10 x 5 mL |
6080.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10675795
|
Applied Biosystems™
4326708 |
1 x 50 mL |
5990.00€
2000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
- Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
- Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
- La uracil-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ protege contra una reamplificación posterior de productos PCR que contienen uranio empobrecido para minimizar la contaminación cruzada.
- Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR universal | |
ADN (genómico), ADNc |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar | |
TaqMan™ | |
Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN |