Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, no UNG AmpErase™
Código de producto. 10167154 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 50 mL
1 × 5 ml
10 x 5 mL
2 x 5 mL
5 × 5 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 10167154
Marca: Applied Biosystems™ 4324020
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG is the ideal reagent solution when you need a Master Mix for multiple 5' nuclease DNA applications.
  • Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
  • Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
  • Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
  • Contiene 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP) en la mezcla de desoxinucleótidos (dNTP) para la protección frente a la contaminación cruzada cuando se utiliza con UNG AmpErase™.
  • Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Este envase contiene 10 tubos de 5 ml, suficiente para 2000 reacciones a un volumen total de 50 μl. Almacenar a 2-8 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR universal
Cantidad 10 x 5 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 2000 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN
N.º de reacciones 2000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 50 mL