Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, no UNG AmpErase™
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 50 mL
1 × 5 ml
10 x 5 mL
2 x 5 mL
5 × 5 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
- Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
- Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
- Contiene 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP) en la mezcla de desoxinucleótidos (dNTP) para la protección frente a la contaminación cruzada cuando se utiliza con UNG AmpErase™.
- Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Mezcla maestra de PCR TaqMan™ Universal, sin ampErase™ UNG, paquete de 2 (2 x 5 ml) 400 reacciones Suministradas a una concentración de 2X. La mezcla contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Este envase contiene 2 tubos de 5 ml, suficiente para 400 reacciones a un volumen total de 50 μl. Almacenar a 2-8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR universal |
| Mostrar más |