Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
La mezcla maestra ambiental TaqMan™ 2.0 Applied Biosystems™ ofrece una detección exacta de patógenos basada en PCR en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores
Marca: Applied Biosystems™ A30872
7381.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24271" para aplicar la oferta.
Descripción
La mezcla maestra TaqPath ProAmp es para la identificación de genotipos de alto rendimiento y protocolos de variación del número de copias que requieren una fiabilidad y exactitud sin concesiones, incluso en presencia de inhibidores que se encuentran comúnmente en muestras clínicas. Se ha diseñado para ofrecer resultados sensibles y seguros a partir de objetivos de ADN genómico en una amplia gama de plataformas de instrumentos de qPCR. La mezcla maestra TaqPath ProAmp se fabrica bajo un sistema de gestión de calidad ISO13485 sólido y se ha es diseñado para producir un rendimiento consistente del producto lote tras lote.
Dos formulaciones de mezcla maestra TaqPath ProAmp para diferentes necesidades de rendimiento
• Mezcla maestra TaqPath ProAmp: incluye colorante de referencia pasiva ROX para un multiplexing inferior de hasta tres dianas
• Mezcla maestra TaqPath ProAmp Multiplex (n.º de cat. A30873): incluye colorante de referencia pasiva MUSTANG PURPLE para un multiplexing superior de hasta cuatro dianas
Ventajas de las mezclas maestras TaqPath ProAmp
• Ventajas de las mezclas maestras TaqPath ProAmp: alta especificidad, rango dinámico y reproducibilidad para genotipado y determinación de número de copias, incluso en presencia de inhibidores
• Tolerancia de inhibidores comunes en muestras preparadas a partir de fuentes humanas o animales (hisopos bucales, muestras de sangre y tarjetas perforadas)
• Estabilidad de sobremesa anterior a la PCR de 72 horas para flujos de trabajo automatizados, gracias a nuestro exclusivo mecanismo de inicio en caliente de la ADN polimerasa Taq Dual-Lock
• Amplitud de multiplexing: dos formulaciones que permiten la detección de una a cuatro dianas por reacción
• Excelente uniformidad en la fabricación: fabricada en una instalación con certificación ISO 13485
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación
Genotipado de alta precisión con entradas de muestras de lisado crudo o purificado
El genotipado preciso es importante cuando la muestra disponible es limitada o los inhibidores de PCR son inevitables, como en las pruebas de diagnóstico clínico. La mezcla maestra TaqPath ProAmp se ha optimizado para obtener resultados exactos y reproducibles, incluso en reacciones de bajo volumen preparadas con entradas de muestra de lisados purificados o crudos. La siguiente figura muestra una comparación de la exactitud de la identificación de genotipos con respecto a las mezclas de competidores para el mismo conjunto de ensayos de identificación de genotipos TaqMan utilizando lisados crudos de muestras de sangre. La mezcla maestra TaqPath ProAmp se ha optimizado para proporcionar una discriminación alélica de alta especificidad demostrada por una excelente separación de grupos en las parcelas de genotipado, ya sea que la muestra sea ADN genómico purificado o lisado crudo.
Cuantificación del número de copias de alta precisión
La versátil mezcla maestra TaqPath ProAmp también se puede utilizar para determinar con gran precisión la variación del número de copias mediante muestras de ADN genómico purificado. La siguiente figura muestra una comparación de los resultados de variación del número de copias con la mezcla maestra TaqPath ProAmp frente a otras dos mezclas. La mezcla maestra TaqPath ProAmp permite determinar el número de copias con precisión en muestras con hasta cuatro copias.
Reactivo de uso general fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales
Las mezclas maestras TaqPath son reactivos de uso general etiquetados como «para uso en laboratorio» y fabricados en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales.
Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí:
Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
• Declaración de estabilidad del producto
• Asistencia en la evaluación de proveedores
-- Autoevaluación completada
-- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a «LSGChemicalCompliance@thermofisher.com»
• Declaración sobre BSE/TSE
• Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca? La asistencia técnica puede ayudarle.
Más información sobre el multiplexing, las sondas TaqPath y cómo nuestros productos pueden ayudar en sus proyectos ›
* El rango dinámico es una propiedad de la concentración del ensayo, de la plantilla en la muestra y de la formulación de la mezcla maestra (los resultados individuales pueden variar).
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. | |
qPCR | |
rápida o estándar | |
TaqPath™ | |
2 x 50 mL | |
20.000 reacciones | |
20.000 reacciones |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7500 Fast, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, sistema ViiA™ 7, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ | |
Mezcla maestra para qPCR | |
Hielo húmedo | |
Genotipado | |
2 x 50 mL |