Learn More
Applied Biosystems™ Termociclador de 96 pocillos Veriti™ HID, 0,2 ml
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Cada termociclador de 96 pocillos HID Veriti™ cuenta con una potente pantalla táctil en color y un puerto USB para simplificar la configuración y el uso del instrumento.
- Fiabilidad probada: Utilícelo con kits de amplificación de PCR AmpFlSTR™ de cuatro colorantes, cinco colorantes y seis colorantes.
- Control a su alcance: Fácil de manejar, interfaz de usuario, pantalla táctil VGA en color de 6,5 pulgadas (16,51 cm)
- Configuración y resultados rápidos
- Bloques VeriFlex™: Funcionalidad de PCR mejorada: Seis bloques Peltier independientes en el formato de 96 pocillos ofrecen un control preciso sobre las 6 zonas de temperatura.
- Dos termocicladores en uno
PCR Fast, identificación humana, PCR, PCR y PCR en tiempo real, amplificación de PCR para identificación humana, PCR en tiempo real (qPCR), PCR rutinaria
Certifications
Etiquetado en Europa con la marca CE IVD
Compliance
Clasificado como dispositivo médico de clase I en la FDA de EE. UU. para uso diagnóstico. Cumple los requisitos de la directiva IVDD (98/79/CE).
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tubos de 0,2 ml, placa de 96 pocillos |
| Exactitud térmica | ±0,25 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4,0 a 99,9 °C |
| Uniformidad térmica | <0,5 |
| Capacidad | 1 x tubos de 96 pocillos x 0,2 ml |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil a color VGA de 32 k de 16,51 cm (6,5 pulg) |
| Tipo de producto | Termociclador de 96 pocillos Veriti™ HID |
| Altura (imperial) | 9,64 in |
| Fondo (imperial) | 19,1 in |
| Altura (métrico) | 24,5 cm |
| Mostrar más |
Diseñado únicamente para pruebas forenses o de paternidad.