Learn More
Applied Biosystems™ VeritiLink™ Remote Management Software
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 software
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Software VeritiLink Remote Management (VRMS) con interfaz de navegador que le permite “añadir como favorito sus Veritis” para un acceso rápido y cómodo
- Cree y edite métodos en su ordenador para mayor seguridad y tranquilidad, y descargue/cargue desde sus sistemas Veriti según sea necesario
- Ejecute y supervise ciclos para más de 50 termocicladores Veriti conectados en red
- Administre todos los sistemas Veriti™ en un entorno cliente-servidor seguro con protección del usuario por contraseña
- Reciba actualizaciones del sistema de correo electrónico en tiempo real en equipos de sobremesa, portátiles o PDA
- Configuración sencilla: instale el software en el servidor para utilizarlo en cualquier ordenador conectado a la red
- Sistemas Veriti cuando y donde los necesite: El software VeritiLink Remote Monitoring VRMS le permite acceder a los sistemas Veriti cuando y donde los necesite
- El paquete de software permite gestionar y supervisar la ejecución de los ciclos térmicos en cualquier lugar al pueda acceder a un navegador de Internet
- Con este programa, puede iniciar o detener ciclos, crear y editar métodos y enviarlos a los sistemas de termociclador Veriti según sea necesario
- Diseñada para administrar desde uno hasta más de 50 termocicladores Veriti, la interfaz de usuario muestra qué sistemas están disponibles para su uso y el estado de los sistemas en uso para facilitar compartir los instrumentos en laboratorios con una gran carga de trabajo
- Con notificaciones de actualización del sistema por correo electrónico a su equipo de escritorio, portátil o PDA y protección de usuarios por contraseña, para mantener sus métodos seguros
- El software le proporciona la tranquilidad de que los sistemas se están ejecutando de forma fluida y segura
- Fácil de instalar: El software es fácil de instalar, ya que solo requiere la instalación en el servidor para proporcionar acceso a todos los equipos conectados en red
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador Veriti |
| Línea de productos | VeritiLink |
| Tipo de software | Software de gestión remota |
| Tipo de producto | Accesorios para termocicladores |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR. |
| Cantidad | 1 software |