Learn More
Fisherbrand™ Viales para drosophila
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos; proporciona un almacenamiento en gradillas, un llenado y conexiones más eficientes
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Straight wall design minimizes the dislodging of food; provides more efficient racking, filling and plugging
Los viales para Drosophila Fisherbrand están disponibles en poliestireno transparente, traslúcido y flexible, y resina K prácticamente irrompible. Estos viales cuentan con un fondo plano, diseño de pared recta para un apilado, llenado y almacenamiento en gradillas cómodos. Disponibles en embalaje a granel o en prácticas configuraciones de embalaje de 10 × 10 bandejas
Viales de polipropileno
- Translúcidos y flexibles
- Esterilizable en autoclave
- Excelente claridad para una visibilidad óptima
- No esterilizables en autoclave
- Altamente flexibles y prácticamente irrompibles
- No esterilizables en autoclave
Viales con ampolla de vidrio con envasado estándar
- Vidrio borosilicatado N-51A, tipo I
- Envasados de forma segura en bandejas de cartón con divisores de viales individuales
- Disponibles en estilos de boca ancha o estrecha
- Construidos con poliestireno, K-Resin™ o polipropileno
- Los viales de polipropileno y de K-Resin son prácticamente irrompibles y resistentes a arañazos y al deterioro; los viales de poliestireno y de K-Resin ofrecen una claridad similar al vidrio.
- Los viales de polipropileno son esterilizables en autoclave; los de poliestireno y K-Resin no son esterilizables en autoclave.
Información de órdenes
Los viales de embalaje a granel se distribuyen por capas en cajas de 500 unidades y se orientan con todos los extremos abiertos en un solo sentido. Los viales embalados en bandejas se han envasado al vacío en una configuración de fila de 25 x 25 cm con divisores entre viales.
Especificaciones
30 ml | |
Estrecha | |
95 mm | |
Transparente | |
3,74 in | |
1,01 oz |
0,98 in | |
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos, proporciona un almacenamiento en gradilla, un llenado y unas conexiones más eficientes | |
Vial para Drosophila, estándar | |
25,12 mm | |
Vidrio de borosilicato |