missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aprotinin in Solution from Bovine Lung, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10mL
Descripción
- Another commonly used unit of activity is the KIU (Kallikrein Inhibitor Unit)
- 1 TIU ∼ 1,300 KIU
Especificaciones
Especificaciones
Peso molecular | 6511.509 |
Cantidad | 10mL |
Tipo de producto | Aprotinin in solution from Bovine Lung |
Contenido y almacenamiento | +4°C |
Formulario | Solution |
Color | Colorless |
Grado de pureza o calidad | Analytical |
Solubilidad | Soluble in water (10mg/mL - completely soluble) and in aqueous buffers of low ionic strengths. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido