Learn More
BINDER™ Serie APT-COM™ 4
Código de producto. p-7227204 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Incluye:
Software 4 BASIC-Edition
Software 4 GLP-Edition
Software 4 PROFESSIONAL-Edition
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16307175
Marca: BINDER™ 90530039
Administrar, grabar, programar, documentar. Desde la realización de grabaciones conforme a las BPL hasta el desarrollo de programas y la administración de hasta 100 equipos: el Multi Management Software APT-COM™ 4 se puede utilizar en todos los sectores para facilitar procesos de trabajo complejos.
Edición BASIC APT-COM™ 4
  • Administración de hasta cinco unidades conectadas
  • Gestión de registros (creación, eliminación, archivado)
  • Documentación de los valores medidos
  • Visión general central de todas las unidades en el diagrama y el formulario de tabla
  • Presentación gráfica de los valores medidos
  • Editor gráfico/numérico de programas
  • Exportación manual de valores medidos (archivo CSV/PDF)
  • Interfaz de usuario multilingüe (alemán, inglés, francés, español, italiano)
  • Ejecución opcional del programa a través de APT-COM™
  • Función de temporizador
  • Importación de datos desde APT-COM™ 3
Edición PROFESIONAL APT-COM™ 4
Todas las mismas funciones que la edición BÁSICA y:
  • Administración de hasta 100 unidades conectadas al mismo tiempo
  • Vista general central de todas las unidades en un plano de habitación
  • Sistema de alarma basado en correo electrónico
  • Servidor web para mostrar resultados
  • Administración de usuarios para varios usuarios y autorizaciones
  • Exportación automática y controlada por tiempo de los valores medidos
  • Informes para su posterior procesamiento/archivado
  • Copia de seguridad y recuperación automática/manual
Edición GLP APT-COM™ 4
Todas las mismas funciones que la edición PROFESIONAL y:
  • Puede validarse de acuerdo con la parte 21 CFR Parte 11, incluidos los documentos de validación
  • Documentación de los valores medidos en un archivo a prueba de manipulación de acuerdo con directrices GLP/GMP sobre registros de auditoría
  • Firmas electrónicas
Especificaciones
Tipo de producto 4 BASIC-Edition
Incluye Software 4 BASIC-Edition
Descripción Edición BÁSICA APT-COM™ 4: para requisitos simples de registro y documentación con hasta 5 unidades conectadas en red.
Para utilizar con (aplicación) Registro, control y supervisión
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER series BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT 64-bit
Línea de productos APT-COM