Learn More
Molecular Probes™ APTS (ácido 8-aminopireno-1,3,6-trisulfonico, sal trisódica)
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Envase:
1 unidad
Descripción
La amina aromática de APTS (ácido 8-aminopireno-1,3,6-trisulfonico, sal trisódica) se puede acoplar de forma reversible a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que se puede reducir a un derivado de amina estable mediante el borohidruro de sodio (NaBH4) o el cianoborohidruro de sodio (NaCNH3) para formar nuevas sondas biotiniladas.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | >250°C |
Color | Amarillo |
Envase | 1 unidad |
Cantidad | 10 mg |
Forma física | Sólido |