Learn More
AQ-RA 741, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18035202
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective, high affinity M2 antagonist
High affinity, selective muscarinic M2 receptor antagonist (pKi values are 8.3, 7.7 and 6.82 for M2, M1 and M3 receptors, respectively). Displays cardioselectivity in vivo, over intestinal, tracheal and bladder muscarinic receptors; inhibits vagally and agonist-induced bradycardia.
CAS 123548-16-3
Fórmula molecular C27H37N5O2
Peso molecular (g/mol) 463.626
Clave InChI BCUGCHZRMKTPMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aq-ra 741, aq-ra-741, 11-4-4-diethylamino butyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one,11-2-4-4-diethylamino butyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro, acmc-20ej93, d0vz3d, aq-ra-741bs, chembl43383, 11-2-4-4-diethylamino butyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-one
PubChem CID 129989
Nombre IUPAC 11-[2-[4-[4-(diethylamino)butyl]piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCN(CC)CCCCC1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AQ-RA 741
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.62
Porcentaje de pureza >99%