Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Aqua
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Longitud (métrico):
40 cm
76 cm
107 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Se ajusta a todos los ejes de pozo normales con aberturas de control de hasta 2 pulg. de diámetro, sin inclinarse ni atascarse
- Los materiales ultrapuros garantizan el máximo grado de pureza de las muestras
- Fácil de limpiar gracias a los bordes redondeados y las roscas
- FEP/PTFE ultrapura, superficie antiadhesiva
- Sin cable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | AquaSampler |
| Material | PTFE, FEP |
| Capacidad (métrico) | 1050 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestras de agua subterránea de pozos, minas y otras fuentes |
| Diámetro exterior (métrico) | 46 mm |
| Longitud (métrico) | 107 cm |