Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Aqua
Código de producto. 10207472 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Longitud (métrico):
40 cm
76 cm
107 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10207472
Marca: Buerkle™ 53080350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras para muestras de agua subterránea de pozos, pozos y otras fuentes.
  • Se ajusta a todos los ejes de pozo normales con aberturas de control de hasta 2 pulg. de diámetro, sin inclinarse ni atascarse
  • Los materiales ultrapuros garantizan el máximo grado de pureza de las muestras
  • Fácil de limpiar gracias a los bordes redondeados y las roscas
  • FEP/PTFE ultrapura, superficie antiadhesiva
  • Sin cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto AquaSampler
Material PTFE, FEP
Capacidad (métrico) 350 mL
Para utilizar con (aplicación) Para muestras de agua subterránea de pozos, minas y otras fuentes
Diámetro exterior (métrico) 46 mm
Longitud (métrico) 40 cm