Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Matting Roll, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marca:  3M™ Nomad™ 7000062948
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17198620
  • 10145.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Alfombrilla de entrada textil de alto rendimiento, con propiedades avanzadas de eliminación y retención de agua
  • Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
  • Alfombrilla de entrada para aplicaciones de tráfico alto (de 1500 a 5000 cruces por día)
  • Parte trasera de PVC sin ftalatos y antideslizante
  • Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
  • De larga duración y fácil de limpiar
  • Disponible como alfombrillas desplegables o en rollos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20 x 2 m
Nomad™ Aqua, serie 85
Negro
2 m
Zonas de tráfico denso
7,5 mm
20 m