Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas
Código de producto. 17741958
Click to view available options
Longitud (imperial):
35 in
59 in
71 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17741958
Marca: Notrax 150S0046CH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
  • Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
  • Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
  • Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
Color Carbón
Longitud (imperial) 71 in
Longitud (métrico) 180 cm
Material Poliéster
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 120 cm