Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
- Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
- Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 180 x 120 cm |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 71 in |
| Longitud (métrico) | 180 cm |
| Material | Poliéster |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 120 cm |