Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 1, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Reactivo de un solo componente; sin piridina
156.00€
Especificaciones
Pureza o libre de declaración | Pyridine free |
---|---|
Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Complete 1 |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
CAS | 111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10538810
|
Fisher Chemical
K/1900/15 |
1 L | Frasco de vidrio ámbar |
156.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Reactivo volumétrico de un único componente para análisis de alto contenido de agua
- Equivalente de agua: 1.0 mg de H2O/mL
- Capacidad de agua ilimitada
- Titulación antes de su uso
- Sin piridina
Especificaciones
Pyridine free | |
Incolora | |
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Líquido |
Aqualine™ Complete 1 | |
Karl Fischer Reagent | |
1.2mg of water/mL min. | |
Solution |
Seguridad y manipulación
PELIGRO
Descripción general para emergencias
Produce irritación en la piel. Produce irritación en los ojos. Riesgo de daños al feto.
NFPA
Salud: 1
Palabra de aviso: PELIGRO
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Aqualine Complete 1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse la cara, las manos yA§ concienzudamente tras la manipulación.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.