Learn More
Aqualine™ Complete 2, Fisher Chemical™
Reactivo de un solo componente; sin piridina
248.00€ - 286.00€
Productos 2
Código de producto Marca Envase Color Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Color Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10744761
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
K/1950/15
Frasco de vidrio ámbar Marrón 1 L
248.00€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
10754761
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
K/1950/17
Frasco de vidrio ámbar Incolora 2.5 L
286.00€
2.50 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Reactivo volumétrico de un único componente para análisis de alto contenido de agua
  • Equivalente de agua: 2,0 mg H2O/ml
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Titulación antes de su uso
  • Sin piridina