Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
- Reactivo volumétrico de un solo componente para análisis de alto contenido de agua de aldehídos y cetonas
- Equivalente de agua: 5,0 mg de H2O/ml
- Capacidad de agua ilimitada
- Titulación antes de su uso
- Sin piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | 81734 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |