Learn More
Electrolito A Karl Fischer Aqualine™, para valoración por culombimetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Código de producto. 10302912 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10302912
Marca: Fisher Chemical K/2500/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Solución de anolito para uso general en celdas convencionales con diafragma
  • Solución de anolito para uso en celdas convencionales con diafragma
  • Fuente de electrolito necesaria para la oxidación anódica para análisis culombimétrico
  • Contiene metanol y cloroformo como disolventes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Electrolyte A
Nombre de nota Karl Fischer Reagent
Color Incolora
CAS 108-75-8, 7446-09-5, 67-66-3, 111-42-2
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar
Número UN 1992