Learn More
Electrolito CG Karl Fischer Aqualine™, para valoración por culombimetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Descripción
25 ml, vial
- Solución de catolito para uso en celdas convencionales con diafragma
- Reactivo necesario para completar la reacción electroquímica en el compartimento del cátodo para análisis culombimétrico
- Contiene metanol como disolvente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Electrolyte CG |
| Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
| Punto de ebullición | 64°C |
| Color | Incolora |
| CAS | 7446-09-5, 108-75-8, 7553-56-2 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 25 mL |
| Número MDL | 3097388 |
| Envase | Vial |