Learn More
Estándar de agua Karl Fischer Aqualine™ 1,0 mg, para valoración de Karl Fischer, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
10 x 4 mL
Envase:
Ampolla
Descripción
- El estándar contiene 1 mg de H2O/ml (1000 ppm)
- Se utiliza para la determinación del título de reactivos culombimétricos o volumétricos de Karl Fischer.
- Se suministra en formato 10 × 4 ml y envasado en ampollas de vidrio para protegerlo de la humedad.
- La ampolla solo debe abrirse inmediatamente antes de su uso para prevenir la absorción de la humedad de la atmósfera.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Standard 1.1 |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
Cantidad | 10 x 4 mL |
CAS | 7732-18-5, 105-13-5, 100-66-3 |
pH | 7 |
Equivalencia | 0.97 to 1.03mg of water/mL |
Envase | Ampolla |
Forma física | Líquido |
Número MDL | 240423 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aqualine Water Standard 1 mg/g
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.