Learn More
Aquaporin-9 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18617836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18617836 100 μg 100 microlitros
18656318 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18617836
Marca: Novus Biologicals NBP262691
Rabbit Polyclonal Antibody
Aquaporin-9 Polyclonal antibody specifically detects Aquaporin-9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aquaporin-9
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen AQP-9, Aquaglyceroporin-9, aquaporin 9, aquaporin-9, HsT17287, Small solute channel 1, SSC1aquaglyceroporin-9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IEIHHPEPDSVFKAEQSEDKPEKYELSVI
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 366
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG