Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallas de mano Aquarius™ SLIMFOLD
Fomenta la higiene y ayuda a gestionar los costes mediante la dispensación controlada.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ U7024
26.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fomenta la higiene, mejora la comodidad y el cuidado, y ayuda a controlar los costes
- Ideal para: dispensar hojas individuales de toallas de mano Scott™ Slimfold, sin necesidad de tocar el dispensador, en baños donde hay menos espacio en la pared
- Fomenta estándares más altos de higiene y ayuda a reducir la contaminación y. propagación de gérmenes
- reduce los costes con un mantenimiento sin complicaciones
- Acabado de alto brillo y fácil de limpiar y sin suciedad o polvo escondidos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Dispensador de toallas de mano plegadas | |
3.2 in. | |
9,63 in | |
9.4 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
Blanco | |
8.1 cm | |
24,7 cm | |
23.9 cm | |
Plastic | |
1 |